Hlavní dokumenty
ARK2015
SAFC
Acepromazine Maleate
USP, BP Vet (For Veterinary use only)
Farmaceutická výroba
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H26N2O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
442.53
MDL number:
UNSPSC Code:
51332833
agency
BP Vet (For Veterinary use only)
USP
Quality Level
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)