Key Documents
A5348
Sigma-Aldrich
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
≥98% (TLC), solid
Synonyma:
Biotin–cadaverine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H29F3N4O4S
Molekulová hmotnost:
442.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
mol wt
442.5
color
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: soluble
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
InChI key
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
Application
Biotinylation reagent
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)