Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
60 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 000,00 Kč |
O této položce
4 000,00 Kč
Ušetřete až 15 %
grade
pharmaceutical primary standard
API family
arginine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description EMPROVE® EXPERT, EP, USP | description from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) peptide synthesis | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) agriculture |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) |
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?