94078
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS202, 10 x 0.10g, 3-30 μm
Synonyma:
Particle size distribution standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
form
particles
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS202
particle size
3-30 μm
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
General description
This product is produced by using gravitational sedimentation, microscopy and Coulter counter.
Application
It used to determine the precision and reproducibility of laser diffraction particle sizer.
Features and Benefits
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available as a neat sample
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?