Key Documents
918911
Sigma-Aldrich
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
≥95.0%
Synonyma:
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12OS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352105
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0%
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F
flash_point_c
54 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)