Merck
909475
5-Ethynyl uridine
≥95%
Synonyma:
5-EU, EU
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: click chemistry
manufacturer/tradename
(BCN-003)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)C#C)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)CO)=O
InChI
1S/C11H12N2O6/c1-2-5-3-13(11(18)12-9(5)17)10-8(16)7(15)6(4-14)19-10/h1,3,6-8,10,14-16H,4H2,(H,12,17,18)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
QCWBIPKYTBFWHH-FDDDBJFASA-N
Application
This alkyne-bearing metabolic labeling reagent can be used to measure RNA synthesis in proliferating cells. Once fed to cells, this nucleoside is incorporated during active RNA synthesis and can then be detected using a copper-catalyzed click reaction with fluorescent dyes. The cells can then be analysed by fluorescence imaging, flow cytometry or high content imaging analysis.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)