Merck
86843
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
technical, ≥90% (T)
Synonyma:
TBAF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)3]4NF · 3H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
315.51
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-057-2
Beilstein/REAXYS Number:
3761900
MDL number:
Assay:
≥90% (T)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
crystals
mp
62-63 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
O.O.O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.3H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
InChI key
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
Preparation of deprotecting agents in preparation of cellulose derivatives
Synthesis of lipophilic peptides for DNA transfections in vivo
Dehydrobromination reactions
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate may be used in the following studies:
  • Synthesis of novel 3-O-(2-methoxyethyl)cellulose.
  • To compose the novel solvent dimethyl sulfoxide (DMSO) /tetrabutylammonium fluoride trihydrate, used for the acetylation of linters cellulose.
  • Synthesis of neutral organometallic fluoro complex.
  • Synthesis of fluoroaromatic compounds.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)