Přeskočit na
86760
1,1,2,2-Tetrabromoethane
purum p.a., for separation of mineral compounds, ≥98.0% (GC)
Synonyma:
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 140,00 Kč
2 355,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 260,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Br2CHCHBr2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
345.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-191-5
Beilstein/REAXYS Number:
1098321
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
2 355,00 Kč
Ceníková cena3 140,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
11.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
grade
purum p.a.
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
635 °F
refractive index
n20/D 1.637
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
density
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,1,2,2-Tetrabromoethane (TBA) is a heavy liquid used for the density separation of minerals. The mixture of TBA, toluene, and tetrachloroethylene can be used for gravity separation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C11081185574100034
description
purum p.a., for separation of mineral compounds, ≥98.0% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
description
1,1,2,2-Tetrabromoethane. CAS 79-27-6, chemical formula Br2CHCHBr2.
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
assay
≥98% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
crystals
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.637
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.637 (lit.)
refractive index
-
density
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.96 g/cm3 at 25 °C
mp
−1-1 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
mp
-1 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrabromoethane
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-27-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)