Přeskočit na
81942
Propionic anhydride
purum, ≥96.0% (NT)
Synonyma:
Propanoic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 080,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 090,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CO)2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-638-2
Beilstein/REAXYS Number:
507066
MDL number:
Assay:
≥96.0% (NT)
Form:
liquid
1 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 57.7 °C)
grade
purum
assay
≥96.0% (NT)
form
liquid
autoignition temp.
545 °F
expl. lim.
11.9 %
refractive index
n20/D 1.404
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
solubility
H2O: decomposes (when in contact with water)
density
1.010 g/mL at 20 °C, 1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Propionic anhydride can be used:
  • As an esterifying reagent in the modification of cassava starch by acylation reaction.
  • As a reactant along with anisole in the synthesis of 4-methoxypropiophenone using various solid acid catalysts via Friedel−Crafts acylation reaction.
  • As a reagent in the synthesis of cyanohydrin esters by treating KCN with aldehyde in presence of bimetallic titanium(salen) complex catalyst.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2403111927021580
description
purum, ≥96.0% (NT)
description
≥99%
description
purum, ≥97.0% (NT)
description
purum, ≥97.0% (GC)
assay
≥96.0% (NT)
assay
≥99%
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥97.0% (GC)
solubility
H2O: decomposes (when in contact with water)
solubility
ethanol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.)
solubility
alcohol: soluble (with decomposition)(lit.), water: soluble (with decomposition)(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.), 1.010 g/mL at 20 °C
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic anhydride
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
165.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
74 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
123-62-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)