81269
Polyethylene glycol 3000 monodisperse solution
BioUltra, for molecular biology, ~50% in H2O
Synonyma:
Polyethylene glycol solution, PEG solution
About This Item
Doporučené produkty
grade
for molecular biology
Quality Level
product line
BioUltra
form
solution
concentration
~50% in H2O
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C, 10% in H2O)
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless
density
1.08 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 g/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)