77848
(R)-(+)-1-Phenylethanol
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyma:
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Doporučené produkty
grade
for chiral derivatization
Quality Level
product line
ChiraSelect™
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +45±1°, c = 5% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.528
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.