Merck
74767
Cyhalothrin
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H19ClF3NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
449.85
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
268-450-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (mixture of 4 isomers, HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
mp
48-54 °C
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)\C(=C\C1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)\Cl
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
InChI key
ZXQYGBMAQZUVMI-UNOMPAQXSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)