73108
Elemental Impurities according to ICH Q3D oral, Standard 2
TraceCERT®, (in 10% hydrochloric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
Synonyma:
ICH Q3D Elemental Impurity Analysis
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
product line
TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
Au, 100 mg/L
Ir, 100 mg/L
Os, 100 mg/L
Pd, 100 mg/L
Pt, 100 mg/L
Rh, 100 mg/L
Ru, 100 mg/L
concentration
(in 10% hydrochloric acid)
technique(s)
ICP: suitable
format
multi-component solution
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Preparation Note
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.