Merck
72994
Neoxanthin
analytical standard
Synonyma:
(3S,3′S,5R,5′R,6R,6′S,9′-cis)-6,7-Didehydro-5′,6′-epoxy-5′,6′-dihydro-β,β-carotene-3,3′,5(6H)-triol, 9′-cis-Neoxanthin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H56O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
600.87
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C/C(C([H])=[C@]=C1[C@](C)(O)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-35-36(5,6)25-33(41)27-38(35,9)43)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-37(7,8)26-34(42)28-39(40,10)44-40/h11-21,23-24,33-34,41-43H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t22?,33-,34-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI key
PGYAYSRVSAJXTE-CLONMANBSA-N
General description
Neoxanthin belongs to the class of carotenoids. It is an allenic xanthophyll and a precursor of the plant hormone abscisic acid, which is formed as the last product of carotenoid synthesis in green plants.
Application
Neoxanthin may be used as a reference standard in the determination of the analyte in fruits using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with diode array detector (DAD) and mass spectrometry (MS).)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neoxanthin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)