71010ATMBC
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonyma:
Nucleic acid amplification system
About This Item
Doporučené produkty
product name
GDS Listeria monocytogenes Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Quality Level
product line
Assurance GDS®
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 576 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems 710010-576ATM
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria monocytogenes
General description
Application
Features and Benefits
- Results in 24 hours for environmental samples and select foods.
- Single-step enrichment reduces handling time.
- Validated for liquid milk, Mexican soft cheese, frankfurters, deli turkey, raw fish, raw green beans, stainless steel, rubber, concrete, plastic, among others.
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results.
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
Components
- Listeria mono Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Listeria Concentration Reagent
For each 576ATM kit, the following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34745BC Listeria Resuspension Buffer Tq
Compatibility
Testing Method
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)