68529
Isobutyraldehyde
analytical standard
Synonyma:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
66 mmHg ( 4.4 °C)
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
384 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
n20/D 1.374
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubility
60 g/L at 25 °C
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.