Merck
63406
Methyl malonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Synonyma:
Methyl chloroformylacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OCOCH2COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.53
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-540-6
Beilstein/REAXYS Number:
1754078
MDL number:
Assay:
≥97.0% (AT)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
refractive index
n20/D 1.432
bp
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
InChI key
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl malonyl chloride can be used in the synthesis of methyl 7-hydroxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-5(4H)-one-6-carboxylates and 6-carboxamides, which can act like HIV integrase strand transfer inhibitors. It can also be used in the synthesis of Strychnos alkaloids like (-)-leuconicine A and (-)-leuconicine B.
Disclaimer
may discolor to yellow on storage
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)