Merck
63187
Methoxypolyethylene glycol maleimide
≥90% (NMR), 5,000
Synonyma:
Polyethylene glycol, MeO-PEG-Mal, PEG-maleimide, mono-Methyl polyethylene glycol 2-maleimidoethyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (NMR)
mol wt
PEG average Mn 5,000
Ω-end
maleimide
α-end
methoxy
storage temp.
−20°C
Application
Methoxypolyethylene glycol maleimide (MeO-PEG-Mal) is used as a protein pegylation reagent. PEGylation is the process of covalently attaching polyethylene glycol (PEG) polymer chains to other molecule such as proteins.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)