54746
Mefluidide
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
5′-(1,1,1-Trifluoromethanesulfonamido)acet-2′,4′-xylidide, 5-Acetamido-2,4-dimethyltrifluoromethanesulfonanilide, N-[2,4-Dimethyl-5-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino]phenyl]acetamide
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 41.73-43.43%
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1cc(NS(=O)(=O)C(F)(F)F)c(C)cc1C
InChI
1S/C11H13F3N2O3S/c1-6-4-7(2)10(5-9(6)15-8(3)17)16-20(18,19)11(12,13)14/h4-5,16H,1-3H3,(H,15,17)
InChI key
OKIBNKKYNPBDRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)