Merck
469300
Hexamethyldisiloxane
viscosity 0.65 cSt (25 °C)
Synonyma:
Poly(dimethylsiloxane), HMDSO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiOSi(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.38
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-492-7
Beilstein/REAXYS Number:
1736258
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
viscosity
0.65 cSt(25 °C)
bp
101 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI key
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Superhydrophobic Surface Coating: Studies the application of hexamethyldisiloxane coatings on fabric masks via plasma treatment to achieve superhydrophobic properties, enhancing the masks′ resistance to moisture (M Prado et al., 2022).
  • PECVD for Thin Film Coatings: Describes the use of hexamethyldisiloxane in plasma-enhanced chemical vapor deposition to create thin film coatings, exploring the effects of using extremely asymmetric capacitive RF discharge (Ž Gosar et al., 2020).
  • QCM-Based VOC Sensors: Hexamethyldisiloxane thin films are used as sensitive coatings for quartz crystal microbalance sensors, enhancing their capability to detect various volatile organic compounds (M Boutamine et al., 2014).
  • Hydrophobic-Hydrophilic Films: Explores the polymerization of hexamethyldisiloxane using atmospheric pressure plasma jets to create films with tailored hydrophobic and hydrophilic properties (M Bashir, S Bashir, 2015).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethyldisiloxane
Piktogramy
FlameEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
21.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-6 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)