Přeskočit na
51881
9-cis-Astaxanthin
analytical standard
Synonyma:
(3S,3′S, 9-cis)-3,3′-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4′-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H52O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
596.84
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
27 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10% all-trans-Astaxanthin (HPLC)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−70°C
General description
9-cis-Astaxanthin is an isomer of astaxanthin (3,3 -dihydroxy-β,β-carotene-4,4 -dione), belonging to the xanthophyll family of oxygenated derivatives of carotenoids.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
529914165972994
Neoxanthin analytical standard
Supelco
72994
Neoxanthin
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)