Hlavní dokumenty
51715
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 20000 μS/cm at 25 °C
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
19800-20200 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
application
Analytical standard for calibration of conductivity meter.
standard
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)