Merck
50744
Dimethyl fumarate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OCOCH=CHCOOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-849-0
Beilstein/REAXYS Number:
774590
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Gene Information
human ... KEAP1(9817)
General description
Dimethyl fumarate is a novel oral therapeutic agent, which can be used for patients suffering from relapsing-remitting multiple sclerosis. It shows an effective inhibition of mould in bread and can also serve as a potential candidate for the treatment of psoriasis, a chronic autoimmune condition.
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl fumarate
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
624-49-7
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)