Název produktu
p-Terphenyl, analytical standard
InChI key
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
grade
analytical standard
vapor density
7.95 (vs air)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
389 °C (lit.)
mp
212-213 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
Quality Level
Související kategorie
Application
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
404.6 °F - closed cup
flash_point_c
207 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?