Merck
43720
N,N′-Disuccinimidyl carbonate
≥95.0% (NMR), for peptide synthesis
Synonyma:
N-Succinimidyl carbonate, DSC, Di(N-succinimidyl) carbonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H8N2O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
256.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
277-730-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1499137
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N,N′-Disuccinimidyl carbonate, purum, ≥95.0% (NMR)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (NMR)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
impurities
~3% N-hydroxysuccinimide (NMR)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
imide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI key
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N′-Disuccinimidyl carbonate (DSC) can be used to synthesize:
  • Various carbamate derivatives from primary and sterically hindered secondary alcohols by alkoxycarbonylation.
  • Active carbonate resins from 4-hydroxymethylpolystyrene and 4-hydroxymethyl-3-nitrobenzamido resins via hydroxy functional groups.
  • Aza-glycinyl dipeptides, important intermediates for the preparation of various azapeptides.
It may be also used:
  • In the two-step preparation of 5-(6-(azidomethyl)nicotinamido)pentanoic acid, a copper-chelating picolyl azide derivative.
  • To activate the hydroxyl group of the hapten, γ-hydroxyphenylbutazone (HPBZ) so that HPBZ can effectively bind with human serum albumin(HSA)-immunogen to form a hapten-protein conjugate.
Other Notes
Convenient reagent for preparing N-succinimidyl esters of N-protected amino acids and other acids; activated carbonate, e.g. synthesis of ureas and carbamates; coupling of ligands to proteins (via lysines).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Disuccinimidyl carbonate
signalword
Warning
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
49617-250MG04061832416083
43720-25G04061833417072
43720-5G04061833348444