Merck
37905
Thiacloprid
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
[3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidinylidene]cyanamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9ClN4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
252.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(CN2CCS\C2=N\C#N)cn1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10+
InChI key
HOKKPVIRMVDYPB-GXDHUFHOSA-N
General description
Thiacloprid is a chloronicotinyl insecticide, which can be commonly used in agriculture in order to control various sucking insects like aphids, whiteflies and some jassids. It can also be actively used against weevils, leaf miners and various species of beetles.
Find more information here: Neonicotinoids
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiacloprid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
111988-49-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
Céline Lukowicz et al.
Environmental health perspectives, 126(6), 067007-067007 (2018-06-29)
Epidemiological evidence suggests a link between pesticide exposure and the development of metabolic diseases. However, most experimental studies have evaluated the metabolic effects of pesticides using individual molecules, often at nonrelevant doses or in combination with other risk factors such
Dissipation rates of iprodione and thiacloprid during tomato production in greenhouse
Omirou.M, et al.
Food Chemistry, 116, 499-504 (2009)
Jochen P Zubrod et al.
Environmental science & technology, 51(16), 9280-9287 (2017-07-07)
Disturbance regimes determine communities' structure and functioning. Nonetheless, little effort has been undertaken to understand interactions of press and pulse disturbances. In this context, leaf-shredding macroinvertebrates can be chronically exposed to wastewater treatment plant effluents (i.e., press disturbance) before experiencing
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
37905-100MG-R04061835352937