Merck
34224
Sulfometuron methyl
PESTANAL®, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H16N4O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
364.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
277-780-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
InChI
1S/C15H16N4O5S/c1-9-8-10(2)17-14(16-9)18-15(21)19-25(22,23)12-7-5-4-6-11(12)13(20)24-3/h4-8H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,21)
InChI key
ZDXMLEQEMNLCQG-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfometuron methyl, can be called as one of the few sulfonylurea herbicides with high herbicidal activity. It can inhibit the growth of several bacterial species including Salmonella typhimurium, found in intestinal lumen and can also suppress the growth of yeast like Saccharomyces cerevisiae by blocking acetolactate synthase enzyme.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)