Merck
34128
Deoxynivalenol-13C15 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonyma:
13C15 DON, Fully 13C-labelled Deoxynivalenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C15H20O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
311.21
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~25 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
mass shift
M+15
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C]1=[13CH][13C@H]2O[13C@@H]3[13C@H](O)[13CH2][13C@@]([13CH3])([13C@]34[13CH2]O4)[13C@@]2([13CH2]O)[13C@H](O)[13C]1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-YGEUXOLBSA-N
General description
Check out our entire range of trichothecene type mycotoxin reference materials.
Deoxynivalenol-13C15 (13C15-DON) is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Deoxynivalenol. It is a fusarium mycotoxin which belongs to trichothecene class of compounds.
Application
13C15-DON may be used as an internal standard for the identification of DON in:
  • Maize by high performance liquid chromatography (HPLC) electrospray ionization (ESI) mass spectrometry (MS/MS).
  • Cereals and cereal-based compound animal feeds by LC-MS/MS operating on selected reaction monitoring (SRM) mode.
  • Bioaerosols collected from Serpula lacrymans−damaged homes by HPLC-MS/MS in multiple reaction monitoring (MRM) mode.
  • Bread samples by reversed-phase HPLC-ESI with linear trap MS/MS.
It may also be used as an internal standard for the determination of HT-2 toxin, nivalenol and patulin in bioaerosols obtained from dairy cattle shed by HPLC-MS/MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
purity : ≥97.0% (HPLC)
Other Notes
Certan Vial
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Characterization and application of isotope-substituted (13C15)-deoxynivalenol (DON) as an internal standard for the determination of DON
Haubl G, et al.
Food Additives and Contaminants, 23(11), 1187-1193 (2006)
Recurrence of Stachybotrys chartarum during mycological and toxicological study of bioaerosols collected in a dairy cattle shed
Lanier C, et al.
Annals of Agricultural and Environmental Medicine : AAEM, 19(1), 325-334 (2012)
Airborne molds and mycotoxins in Serpula lacrymans-damaged homes
Pottier D, et al,
Atmospheric Pollution Research, 5(2), 325-334 (2014)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
34128-1ML04061826753750