Merck
33490
HMDI
analytical standard
Synonyma:
4,4′-Methylene-bis(cyclohexyl isocyanate), 4,4′-Diisocyanato-methylenedicyclohexane, 4,4′-HMDI, Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2(C6H10NCO)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-863-2
Beilstein/REAXYS Number:
2217800
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
analytical standard
quality
mixture of isomers
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
InChI key
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
5124-30-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Tzu-Wen Chuang et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 86(3), 648-661 (2007-11-21)
Poor compatibility between blood and metallic coronary artery stents is one reason for arterial restenosis; however, the immobilization of anticoagulant agents on the surface of the stent is a feasible method of improving stent compatibility. Heparin, a well-known anticoagulant, has
I R White et al.
Contact dermatitis, 9(4), 300-303 (1983-07-01)
Organic di-isocyanates are used widely in industry. The concomitant respiratory complications are well-known. Cutaneous problems precipitated by skin contact with these chemicals are less well recognised. Allergic contact dermatitis caused by exposure to di-cyclohexylmethane 4,4'-di-isocyanate has been demonstrated in a
Y M Sun et al.
Biomaterials, 18(7), 527-533 (1997-04-01)
Composite membranes were prepared by casting a linear poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA) solution onto polyester non-woven supports, and then the supported pHEMA within the membranes was cross-linked by a diisocyanate cross-linking agent to form a network structure. The swelling and permeation