Hlavní dokumenty
33117-M
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.16
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
assay:
≥99.5% (GC)
technique(s):
GC/GC: suitable
bp:
80.7 °C (lit.)
vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
solidification point 5.5-6.5 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
suitability
passes test for reaction against H2SO4
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexane undergoes oxidation in the presence of various oxidants such as hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide and molecular oxygen.
Application
Cyclohexane has been used to prepare a 1.3M solution of sec-butyllithium. It may be used as a starting reagent for the synthesis of adipic acid and ε-caprolactam.
Other Notes
Pertains only in Germany: unversteuert
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18.00 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)