32882
4-tert-Octylphenol monoethoxylate solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyma:
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?