Hlavní dokumenty
32548
Supelco
Sulfachloropyridazine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyma:
4-Amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)benzene-13C6-sulfonamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C413C6H9ClN4O2S
Molekulová hmotnost:
290.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
CC#CC#CC#CC#CC#CC.N[13c]1[13cH][13cH]c(c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)