Merck
32412
4′-Hydroxydiclofenac
VETRANAL®, analytical standard
Synonyma:
4′-Hydroxy Diclofenac, [2-(2,6-Dichloro-4-hydroxy-phenylamino)phenyl]acetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H11Cl2NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4198042
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
InChI key
KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
General description
CYP2C9 metabolite of diclofenac.
4′-Hydroxydiclofenac is one of the metabolites of diclofenac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used in human and veterinary medicine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4′-Hydroxydiclofenac may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in rat serum by high performance liquid chromatograph/ultraviolet method.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Hydroxydiclofenac
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)