Merck
31720
Prohexadione-Calcium
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
3,5-Dioxo-4-propionyl-cyclohexanecarboxylic acid calcium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H10CaO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[Ca++].CC\C([O-])=C1/C(=O)CC(CC1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H12O5.Ca/c1-2-6(11)9-7(12)3-5(10(14)15)4-8(9)13;/h5,11H,2-4H2,1H3,(H,14,15);/q;+2/p-2/b9-6-;
InChI key
NLKUPINTOLSSLD-BORNJIKYSA-L
General description
Prohexadione-Calcium (Pro-Ca, prohexadione-Ca or BX-112) is a plant growth retardant which is used to inhibit gibberellin biosynthesis of plants. It generally reduces shoot elongation in plants.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)