Přeskočit na
311405
Copper
ACS reagent, ≥99.90%, granular, 10-40 mesh
Synonyma:
Cu
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 600,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 580,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141711
EC Number:
231-159-6
MDL number:
1 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Copper, ACS reagent, granular, 10-40 mesh, ≥99.90%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.90%
form
granular
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
impurities
≤0.001% P, ≤0.02% insol. dil. HNO3
particle size
10-40 mesh
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ag: ≤0.002%, As: ≤5 ppm, Fe: ≤0.005%, Mn: ≤0.001%, Pb: ≤0.005%, Sb and Sn: ≤0.01%
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Copper (granular) can be used as a catalyst in the hydrogenation of ethylene. It can be impregnated on activated carbon material and used as an adsorbent and also as a catalyst for the removal of SO2 from flue gases.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
266086326410223409
Copper ACS reagent, granular, 10-40 mesh, ≥99.90%
Sigma-Aldrich
311405
Copper
Copper powder, <425 μm, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266086
Copper
Copper wire, diam. 0.64 mm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
326410
Copper
Copper shot, −3-+14 mesh, 99%
Sigma-Aldrich
223409
Copper
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
assay
≥99.90%
assay
99.5% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99%
form
granular
form
powder
form
wire
form
shot
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Ag: ≤0.002%, Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, As: ≤5 ppm, Sb and Sn: ≤0.01%, Mn: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is there a provision of activated copper products?
    1 answer
    1. Activated copper products are not included in the portfolio.