Přejít k obsahu
28615-U
Hamilton® 701N syringe
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyma:
Hamilton Precision Syringe
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
eCl@ss:
32070500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cone tip stainless steel (point style 1)
needle size
26s ga (cone tip)
feature
Microliter
Syringe, Fixed Needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203205
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
Other Notes
This syringe has be redesigned to fit the new CTC GC PAL insturmentation.
For use with A200S instrumentation, please order Hamilton p/n 29612-U (10 μL), 29613-U (25 μL), or 29614-U (100 μL) syringe. These are 22s gauge syringes, 51mm needles, with a blunt tip.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 701N syringe
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)