Merck
28614-U
Hamilton® 701N syringe
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
bevel tip stainless steel (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
Microliter
Syringe, Fixed Needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203072
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 701N syringe
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)