28228
Sulfate Reducing Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Doporučené produkty
sterility
non-sterile
Quality Level
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ammonium sulfate, 0.1 g/L
calcium chloride, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 2.0 g/L
ferric chloride, 0.02 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.8±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
suitability
Desulfobacter spp.
Desulfovibrio spp.
Desulfuromonas spp.
Thiobacillus spp.
sulfate-reducing bacteria
Application
Preparation Note
Footnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)