Přejít k obsahu
22195
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, removable needle
1010RN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81630
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Hamilton 1010RN (removable needle)
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in sampling method of the headspace poly(dimethylsiloxane) (PDMS) mini-disk extraction (HS-PDE) for analysing spices flavours using GC/MS technique.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)