Merck
20915
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, PTFE luer lock
1725TLL, volume 250 μL, PTFE Luer lock, needle size (not included)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE Luer lock
needle size
(not included)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81120
needle L
, n/a
volume
250 μL
fitting
luer lock (without slots)
application(s)
general analytical
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)