20885
Hamilton® HPLC syringes
1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Doporučené produkty
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
needle size
22s ga (blunt tip)
feature
blunt tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80065
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Single drop liquid?liquid?liquid microextraction of methamphetamine and amphetamine in urine
Journal of Chromatography A, 1133, 35-40 (2006)