Hlavní dokumenty
17194
Millipore
Park and Sanders Selective Supplement II
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Synonyma:
Campylobacter selective supplement, Selective supplement for thermotolerant Campylobacter
About This Item
UNSPSC Code:
41171614
NACRES:
NA.85
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 vials
color
white
application(s)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
Park and Sanders Selective Supplement II is a specialized microbiological growth medium additive designed to enhance the selective isolation of thermotolerant Campylobacter species in clinical and non-clinical samples. The supplement is optimized for use in conjunction with base media, augmenting the growth of thermotolerant Campylobacter, while suppressing the proliferation of competing flora.
Application
Park and Sanders Selective Supplement II is an antibiotic supplement recommended for the selective isolation and enumeration of thermotolerant Campylobacter species.
Components
Composition (per vial; sufficient for 1000 mL medium)
Cefoperazone 32 mg; Cycloheximide 100 mg
Storage and Stability
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store in a cool place.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.