Přeskočit na
162574
Dimethylglyoxime
ACS reagent grade, ≥99%, liquid
Synonyma:
DMG, 2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 870,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 770,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-420-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506731
Assay:
≥99%
Form:
powder
1 870,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dimethylglyoxime, ACS reagent, ≥99%, powder
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤0.05% insol. Alcohol
ign. residue
≤0.05%
mp
240-241 °C (lit.)
suitability
passes test for determination of nickel
functional group
amine, oxime
SMILES string
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI key
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
General description
Dimethylglyoxime(DMG) is a complexing ligand. Dimethylglyoxime forms a number of mixed ligand complexes with N-acetylglycine and various metals such as VO(IV), Ni(II), Zn(II), Pd(II), Cd(II) and Pb(II).
Application
Dimethylglyoxime (DMG) may be used as complexing agent for the quantification of metallic imprurities [cobalt(II) and nickel(II)] in brine (5.5mol/l aqueous solution of sodium chloride) by adsorptive stripping voltammetry. It may be used in the preparation of nickel dimethylglyoxime, a dye complex used for the fabrication of dye-sensitized solar cells.
Dimethylglyoxime may be used as a chelating agent for determining nickel ion in complexes by gravimetric, titrimetric or colorimetric analysis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
40390379387196274
description
ACS reagent, ≥99%, powder
description
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ni, ≥99.0% (TLC)
description
97%
description
98%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
mp
240-241 °C (lit.)
mp
240-241 °C (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
suitability
passes test for determination of nickel
suitability
-
suitability
-
suitability
-
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylglyoxime
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this the right product for dropping Platinum metals out of solution? Dimethylglyoxime.
    1 answer
    1. Yes, this product can be used as a chelating agent for platinum (Pt) ions. Dimethylglyoxime forms stable complexes with platinum, particularly in its divalent form (Pt²⁺).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?