Přejít k obsahu
12806
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥97.0% (N), solid, for peptide synthesis
Synonyma:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(benzotriazol-1-yl)uronium tetrafluoroborate, TBTU
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C11H16N5O · BF4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
321.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7066325
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, ≥97.0% (N)
Quality Segment
assay
≥97.0% (N)
form
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CN(C)\C(On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Coupling reagent which is ideally suited for solid-phase peptide synthesis.
Other Notes
Recent studies show that crystal as well as solution structure of this coupling agent is a guanidinium N-oxide and not an uronium compound; Coupling reagent which is ideally suited for solid-phase peptide synthesis.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)