Key Documents
09773
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Bpa-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
Fmoc-4-benzoyl-D-phenylalanine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H25NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
491.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to faint beige
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m1/s1
InChI key
SYOBJKCXNRQOGA-MUUNZHRXSA-N
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)