O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH=CHCH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-401-0
Beilstein/REAXYS Number:
1523658
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
6.58 psi ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.437 (lit.)
bp
44 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C/C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4-
InChI key
PMJHHCWVYXUKFD-PLNGDYQASA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
5.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| D95808-5G | 04061832621203 |
| D95808-25G | 04061832621197 |
| 09207-250MG | 04061838654199 |