Merck
07579
Synperonic® F 108
surfactant, non-ionic
Synonyma:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
impurities
≤0.5% water
mp
56-61 °C
hydroxyl value
6‑9 mg KOH/g
application(s)
detection
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Synperonic F-108 is a polyoxyethylene-polyoxypropylene block copolymer. It has two hydrophilic groups that are attached to a central hydrophobic group that self-assembles in an aqueous solution into clusters known as micelles. This water-soluble surfactant is used as effective emulsification and solubilizing agent in a wide range of applications.
Application
Synperonic® F 108 may be used as an adjuvant for lentiviral (LV) transduction. It possesses higher (LV) transduction efficiency than polybrene.
Legal Information
Synperonic is a registered trademark of Croda International PLC
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)