O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H26
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.33
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
250-816-8
Assay:
≥80% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
grade
technical
assay
≥80% (GC)
form
liquid
technique(s)
GC/GC: suitable
SMILES string
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H26/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Silicone elastomer blends: A novel topical drug delivery platform.
Hyder A Aliyar et al.
Journal of cosmetic science, 68(1), 74-78 (2018-02-22)
Astrid Maruti et al.
Journal of chromatography. A, 1551, 41-51 (2018-04-14)
A novel extraction technique is proposed in which the Multiple Headspace Extraction (MHE) approach is used in conjunction with Headspace Sorptive Extraction (HSSE) and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) detection. The extraction method was developed to determine volatile compounds in macroalgae.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| K3375-250MG | 04061833901113 |
| K3375-5G | 04061833902004 |
| K3375-1G | 04061833901106 |
| 06753-25ML-F | 04061838646972 |
| 06753-5ML-F | 04061838646989 |