Merck
04700
4-Ethylphenol
≥97.0% (GC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023356
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-598-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1363317
Assay:
≥97.0% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.), 41-44 °C
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylphenol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)