Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 490,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 320,00 Kč |
O této položce
1 490,00 Kč
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Level
form
powder
composition
active oxygen, 15-17%
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
85-90 °C (dec.), 90-93 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Inexpensive
- Commercially available
- Stable solid.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 85-90 °C (dec.), 90-93 °C (lit.) | mp 90-93 °C (lit.) | mp 75-85 °C (decomposition) | mp - |
| form powder | form solid | form solid | form liquid |
| functional group amine | functional group amine | functional group - | functional group - |
| vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) |
| composition active oxygen, 15-17% | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide–Urea adduct
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| H3128-25G | 04061833792605 |
| H3128-5G | 04061833792612 |
| H3128-100G | 04061833792582 |
| 1045950005 | 04022536053202 |
| 1045950025 | 04022536053219 |
| 04078-500G | 04061833439784 |
| 04078-100G | 04061838629012 |